Learn More
2-cloro-2-fenilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-2-phenylacetamide |
| CAS | 7462-76-2 |
| Fórmula molecular | C8 H8 Cl N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H2,10,11) |
| SMILES | NC(=O)C(Cl)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-2-fenilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 169.608 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.029 |