Learn More
2-cloro-2-metilpropano, TRC
Código de producto. 30364865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364865 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 30364865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36968025ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-2-methylpropane
CAS 507-20-0
Fórmula molecular C4 H9 Cl
Cantidad 25 mL
Sinónimo Propane, 2-chloro-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Chloro-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl chloride, 1-Chloro-1,1-dimethylethane, 2-Chloroisobutane, 2-Methyl-2-chloropropane, 2-Methyl-2-propyl chloride, Chlorotrimethylmethane, NSC 6527, tert-Butyl chloride, Trimethylchloromethane
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
SMILES CC(C)(C)Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-2-metilpropano
Peso molecular (g/mol) 92.567
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.039