Learn More
2-cloro-2-metilpropano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-2-methylpropane |
| CAS | 507-20-0 |
| Fórmula molecular | C4 H9 Cl |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | Propane, 2-chloro-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Chloro-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl chloride, 1-Chloro-1,1-dimethylethane, 2-Chloroisobutane, 2-Methyl-2-chloropropane, 2-Methyl-2-propyl chloride, Chlorotrimethylmethane, NSC 6527, tert-Butyl chloride, Trimethylchloromethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-2-metilpropano |
| Peso molecular (g/mol) | 92.567 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.039 |