Learn More
2-cloro-2-metilpropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10040610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10040610 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10142470 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10010590 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10040610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109505000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
2-cloro-2-metilpropano, 99 %, C4H9Cl, número CAS-507-20-0, 2-metil-2-cloropropano, propano, 2-cloro-2-metilo, 2-cloroisobutano, terc-butilcloruro, t-butilcloruro, clorotrimetilmetano, trimetilclorometano, cloruro de terc-butilo, cloruro de t-butilo, cloruro de 2-metil-2-propilo, 500 ml
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 507-20-0
Fórmula molecular C4H9Cl
Peso molecular (g/mol) 92.57
Número MDL MFCD00000816
Clave InChI NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
PubChem CID 10486
Nombre IUPAC 2-cloro-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-2-methylpropane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -25.0°C
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 51.0°C to 52.0°C
Temperatura de inflamación −27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCl
Índice de refracción 1.3838 to 1.3858
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, 125
Fieser 02,46
Índice Merck 15, 1563
Gravedad específica 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 0.51 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.57
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-2-methylpropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.