Learn More
2-cloro-2-metilpentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-2-methylpentane |
| CAS | 4325-48-8 |
| Fórmula molecular | C6H13Cl |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13Cl/c1-4-5-6(2,3)7/h4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCC(C)(C)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-2-metilpentano |
| Peso molecular (g/mol) | 120.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0706 |