Learn More
2-Cloro-2-metilhexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489616 25 g 25 g
11479616 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20183.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4398-65-6 | C7H15Cl | 134.65 g/mol
2-Chloro-2-methylhexane is used to produce other chemicals. For example, it is used to produce (1, 1-Dimethyl-pentyl)-benzene. Also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloro-2-metilhexano se utiliza para producir otros productos químicos. Por ejemplo, se utiliza para producir (1, 1-dimetil-pentil)-benceno. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4398-65-6
Fórmula molecular C7H15Cl
Peso molecular (g/mol) 134.65
Número MDL MFCD00060779
Clave InChI KBOBQLJBYKKAPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexane, 2-chloro-2-methyl, acmc-1an7f, 2-chloro-2-methyl-hexane, 1,1-dimethylpentyl chloride, 1-chloro-1,1-dimethylpentane, 2-chloro-2-methylhexane 5g
PubChem CID 138224
Nombre IUPAC 2-Cloro-2-metilhexano
SMILES CCCCC(C)(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-2-methylhexane
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.65
Porcentaje de pureza 97%