Learn More
2-cloro-2-metilbutano, TRC
Código de producto. 30358737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358737 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30358737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC45562010ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-2-methylbutane
CAS 594-36-5
Fórmula molecular C5H11Cl
Cantidad 10 mL
Sinónimo 1,1-Dimethyl-chloropropane, 1,1-Dimethylpropyl Chloride, 2-Methyl-2-chlorobutane, NSC 7900, tert-Amyl Chloride, tert-Pentyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)(C)Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-2-metilbutano
Peso molecular (g/mol) 106.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.0549