Learn More
2-Cloro-2-metilpropano, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10675292 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10675292 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10675292 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/4990/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 507-20-0
Punto de fusión -25°C
Color Incolora
Punto de ebullición 51°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H9Cl
Número MDL 816
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.57g/mol
Forma física Líquido