Learn More
2'-cloro-2-bromoacetofenona, TRC
Código de producto. 30354489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354489 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30354489 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3650341G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Chloro-2-bromoacetophenone
CAS 5000-66-8
Fórmula molecular C8 H6 Br Cl O
Cantidad 1 g
Sinónimo Tulobuterol Impurity 1
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccccc1C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2-clorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 233.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.9291