Learn More
2-Cloro-2'-arabino-fluoro-2'-desoxiadenosina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460157 250 mg 250 miligramos
15470157 50 mg 50 miligramos
15450157 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60927.MD
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 123318-82-1 | Molecular Formula: C10H12ClN5O3 | Molecular Weight: 285.69 g/mol
A purine nucleoside anti-metabolite. Toxic to nondividing lymphocytes and monocytes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Un antimetabolito del nucleósido purínico
  • Tóxico para los linfocitos y monocitos no divisibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123318-82-1
Fórmula molecular C10H12ClN5O3
Peso molecular (g/mol) 285.69
Número MDL MFCD00871077
Clave InChI ADXUXRNLBYKGOA-GPGUAWMRNA-N
Sinónimo clofarabine, clolar, evoltra, clofarex, cafda, clofarabina, clofarabinum, clofarabine usan, cl-f-ara-a, c1-f-ara-a
PubChem CID 119182
ChEBI CHEBI:681569
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-5-(6-amino-2-cloropurin-9-il)-4-fluoro-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3Cl)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-2'-arabino-fluoro-2'-deoxyadenosine
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Índice Merck 14,2372
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.68
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo