Learn More
2-Cloro-2',6'-dimetilacetanilida, TRC
Código de producto. 30135343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135343 5 g 5 g
17923065 10 g 10 g
17964085 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3653755G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1131-01-7
Fórmula molecular C10 H12 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 197.66
Sinónimo 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine Hydrochloride Imp. H (EP)
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0607
Porcentaje de pureza >95%