Learn More
2-cloro-2',4'-difluoroacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone |
| CAS | 51336-94-8 |
| Fórmula molecular | C8 H5 Cl F2 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5ClF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Fc1ccc(C(=O)CCl)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-(2,4-difluorofenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 190.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.9997 |