Learn More
2-cloro-2',4'-difluoroacetofenona, Mikromol™
Código de producto. 30051650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051650 100 mg 100 miligramos
30050727 25 mg 25 miligramos
30459082 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30051650 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0235.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-cloro-2',4'-difluoroacetofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
CAS 51336-94-8
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H5 Cl F2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5ClF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
SMILES Fc1ccc(C(=O)CCl)c(F)c1
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(2,4-difluorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 190.57
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.9997 g/mol