Learn More
2-Cloro-2',4'-difluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400677 5 g 5 g
11410677 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22487.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51336-94-8 | C8H5ClF2O | 190.574 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51336-94-8
Fórmula molecular C8H5ClF2O
Peso molecular (g/mol) 190.574
Número MDL MFCD00013252
Clave InChI UENGBOCGGKLVJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-2',4'-difluoroacetophenone, 2-chloro-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl chloride, 2-chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2',4'-difluoro-alfa-chloroacetophenone, 2-chloro-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2',4'-difluoro-2-chloroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-chloroethan-1-one, 2',4'-difluorophenacyl chloride, 2'-chloro-2,4-difluoroacetophenone
PubChem CID 588083
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(2,4-difluorofenil)etanona
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
Punto de fusión 44°C to 48°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.58
Porcentaje de pureza 98%