Learn More
2-Cloro-2',3'-O-isopropilideneadenosina-5'-N-etilcarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-2',3'-O-isopropylideneadenosine-5'-N-ethylcarboxamide |
| CAS | 120225-75-4 |
| Fórmula molecular | C15 H19 Cl N6 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-2,3-O-Isopropylideneadenosine-5-N-Ethylcarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19ClN6O4/c1-4-18-12(23)8-7-9(26-15(2,3)25-7)13(24-8)22-5-19-6-10(17)20-14(16)21-11(6)22/h5,7-9,13H,4H2,1-3H3,(H,18,23)(H2,17,20,21)/t7-,8+,9-,13-/m1/s1 |
| SMILES | CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)nc(Cl)nc34 |
| Nombre IUPAC | (3aR,4R,6S,6aS)-4-(6-amino-2-cloropurin-9-il)-N-etil-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 382.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.1156 |