Learn More
2-cloro-2,3-dimetilbutano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-2,3-dimethylbutane |
| CAS | 594-57-0 |
| Fórmula molecular | C6H13Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13Cl/c1-5(2)6(3,4)7/h5H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)C(C)(C)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-2,3-dimetilbutano |
| Peso molecular (g/mol) | 120.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0706 |