Learn More
2-Cloro-2,2-difluoroacetofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Reagent is an effective product for the synthesis of difluoromethylated phenols in the presence of mild base and aqueous solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El reactivo es un producto eficaz para la síntesis de fenoles difluorometilados en presencia de base suave y disolvente acuoso.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone |
| Densidad | 1.293 |
| Punto de ebullición | 95°C to 97°C (37 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 72°C (161°F) |
| Índice de refracción | 1.497 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2251448 |
| Información de solubilidad | Difficult to mix. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.58 |
| Porcentaje de pureza | 96% |