Learn More
2-Cloro-2,2-difluoroacetofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383856 1 g 1 g
11393856 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16963.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 384-67-8 | C8H5ClF2O | 190.574 g/mol
Reagent is an effective product for the synthesis of difluoromethylated phenols in the presence of mild base and aqueous solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactivo es un producto eficaz para la síntesis de fenoles difluorometilados en presencia de base suave y disolvente acuoso.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 384-67-8
Fórmula molecular C8H5ClF2O
Peso molecular (g/mol) 190.574
Número MDL MFCD00042123
Clave InChI MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-2,2-difluoroacetophenone, chlorodifluoroacetophenone, 2,2,2-chlorodifluoroacetophenone, 2-chloro-2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, ethanone, 2-chloro-2,2-difluoro-1-phenyl, zlchem 965, chlorodifluroacetophenone, acmc-1bn70, ksc226m9l, chlorodifluoromethyl phenyl ketone
PubChem CID 238296
Nombre IUPAC 2-cloro-2,2-difluoro-1-feniletanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
Densidad 1.293
Punto de ebullición 95°C to 97°C (37 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Índice de refracción 1.497
Cantidad 1 g
Beilstein 2251448
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.58
Porcentaje de pureza 96%