Learn More
2-Cloro-2,2-difluoroacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11340214 5 g 5 g
11350214 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340214 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00785.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 354-28-9 | C2H2ClF2NO | 129.491 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 354-28-9
Fórmula molecular C2H2ClF2NO
Peso molecular (g/mol) 129.491
Número MDL MFCD00039775
Clave InChI PSAKKOKLSDIKEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodifluoroacetamide, acetamide, 2-chloro-2,2-difluoro, difluorochloroacetamide, snylgqdjptadtaetp@, acmc-20algv, acetamide,2-difluoro, pubchem14583, 2-chloranyl-2,2-bis fluoranyl ethanamide
PubChem CID 67715
Nombre IUPAC 2-cloro-2,2-difluoroacetamida
SMILES C(=O)(C(F)(F)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-2,2-difluoroacetamide
Punto de fusión 79°C to 84°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1753808
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.49
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-2,2-difluoroacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-2,2-difluoroacetamide