Learn More
2-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde, Maybridge
Código de producto. 10097929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10097929 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10097929 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00304DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
CAS 5059-30-3
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H6ClNO
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-indole-3-carbaldehyde, 2-chloroindole-3-carbaldehyde, 2-chloro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloroindole-3-carboxaldehyde, 2-chloro-3-formyl-1h-indole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloro, chloroindolecarbaldehyde, 2-chloro-3-formylindol, 1h-indole-3-carboxaldehyde,2-chloro
Clave InChI XYSSNBNFOBVMAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C(N2)Cl)C=O
Nombre IUPAC 2-cloro-1H-indol-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 179.603
PubChem CID 314791
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.61
Porcentaje de pureza 95%