Learn More
2-Cloro-1H-benzimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1H-benzimidazole |
| CAS | 4857-06-1 |
| Fórmula molecular | C7H5ClN2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClN2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | Clc1nc2ccccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1H-benzimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 152.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0141 |