Learn More
2-Cloro-1H-bencimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10668201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de vidrio
Código de producto.
10668201 25g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10668201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291960250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4857-06-1 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1H-benzimidazole
CAS 4857-06-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 200°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5ClN2
Número MDL MFCD00051944
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-chlorobenzimidazole, 2-chloro-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-benzoimidazole, 2-chloro-1h-1,3-benzodiazole, benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-1,3-benzimidazole, 2-chlorobenzoimidazole, pubchem7598, 2-chloro benzimidazole
Clave InChI AYPSHJCKSDNETA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=NC2=CC=CC=C2N1
Nombre IUPAC 2-chloro-1H-1,3-benzodiazole
Peso molecular (g/mol) 152.58
PubChem CID 78572
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.58
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-1H-benzimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.