Learn More
2-Cloro-11-(1-piperazinil)dibenzo[b,f]-1,4-oxazepina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480337 250 mg 250 miligramos
15460337 1 g 1 g
15470337 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64066.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un inhibidor de la captación de norepinefrina tricíclico
A tricyclic norepinephrine uptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14028-44-5
Fórmula molecular C17H16ClN3O
Peso molecular (g/mol) 313.785
Número MDL MFCD00069210
Clave InChI QWGDMFLQWFTERH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amoxapine, asendin, demolox, moxadil, amoxan, amoxapinum, amoxapina, amoxepine, asendis, desmethylloxapin
PubChem CID 2170
ChEBI CHEBI:2675
Nombre IUPAC 8-cloro-6-piperazina-1-ilbenzo[b][1,4]benzoxazepina
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC3=CC=CC=C3OC4=C2C=C(C=C4)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenzo[b,f]-1,4-oxazepine
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Índice Merck 14,576
Información de solubilidad Soluble in methanol,DMSO or chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.78
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.