Learn More
2-cloro-10H-fenotiazina, Mikromol™
Código de producto. 30052090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052090 100 mg 100 miligramos
30049380 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052090 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0420.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-cloro-10H-fenotiazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-10H-phenothiazine
CAS 92-39-7
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro-10H-phenothiazine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H8 Cl N S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP), Chlorpromazine Imp. E (EP), 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity E, Prochlorperazine Maleate Impurity D, Chlorpromazine Impurity E, Prochlorperazine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Nombre IUPAC 2-cloro-10H-fenotiazina
Peso molecular (g/mol) 233.72
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 233,0066 g/mol