Learn More
2-cloro-10H-fenotiazina, Mikromol™
Descripción
2-cloro-10H-fenotiazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-10H-phenothiazine |
| CAS | 92-39-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloro-10H-phenothiazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H8 Cl N S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP), Chlorpromazine Imp. E (EP), 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity E, Prochlorperazine Maleate Impurity D, Chlorpromazine Impurity E, Prochlorperazine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H |
| SMILES | Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-10H-fenotiazina |
| Mostrar más |