Learn More
2-Cloro-10-[3-[[3-(dimetilamino)propil]metilamino]propil]fenotiazina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30361084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30361084 250 mg
30359343 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC367113250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2512203-91-5
Fórmula molecular C21H28ClN3S.2ClH
Peso molecular (g/mol) 462.91
Sinónimo N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride, 1,3-Propanediamine, N1-[3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N1,N3,N3-trimethyl-, hydrochloride (1:2) (ACI)
Nombre IUPAC N'-[3-(2-clorofenotiaza-10-il)propil]-N,N,N'-trimetilpropano-1,3-diamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CN(C)CCCN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28ClN3S.2ClH/c1-23(2)12-6-13-24(3)14-7-15-25-18-8-4-5-9-20(18)26-21-11-10-17(22)16-19(21)25;;/h4-5,8-11,16H,6-7,12-15H2,1-3H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.1226