Learn More
2-cloro-10-(2-dietilaminoetil)-9,10-dihidroacridin-9-ona, Mikromol™
Código de producto. 30051717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051717 100 mg 100 miligramos
30052261 25 mg 25 miligramos
30463303 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30051717 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0070.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Cloro-10-(2-dietilaminoetil)-9,10-dihidroacridin-9-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one
CAS 97716-04-6
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21ClN2O/c1-3-21(4-2)11-12-22-17-8-6-5-7-15(17)19(23)16-13-14(20)9-10-18(16)22/h5-10,13H,3-4,11-12H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCN1c2ccccc2C(=O)c3cc(Cl)ccc13
Nombre IUPAC 2-cloro-10-[2-(dietilamino)etil]acridin-9-ona
Peso molecular (g/mol) 328.84
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1342 g/mol