Learn More
2-Cloro-10,11-dihidro-11-oxo-dibenzo[b,f][1,4]oxazepina, TRC
Código de producto. 30133026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133026 1 g 1 g
30010218 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3652901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3158-91-6
Fórmula molecular C13 H8 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 245.66
Sinónimo 2-Chlorodibenzo[b,f]-[1,4]-oxazepin-11-one, Dibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one, 2-chloro-, 2-Chlorodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one
Nombre IUPAC 8-cloro-5H-benzo[b][1,4]benzoxazepina-6-ona
SMILES Clc1ccc2Oc3ccccc3NC(=O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-10,11-dihydro-11-oxo-dibenzo[b,f][1,4]oxazepine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8ClNO2/c14-8-5-6-11-9(7-8)13(16)15-10-3-1-2-4-12(10)17-11/h1-7H,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0244