Learn More
Cloruro de 2-cloro-1-propanosulfonilo, > 90%, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1-propanesulfonyl Chloride |
| CAS | 2386-59-6 |
| Fórmula molecular | C3H6Cl2O2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6Cl2O2S/c1-3(4)2-8(5,6)7/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | CC(Cl)CS(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-cloropropano-1-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 177.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.9466 |