Learn More
(+/-)-2-Cloro-1-feniletanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373576 1 g 1 g
11383576 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14538.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1674-30-2 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1674-30-2
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.609
Número MDL MFCD01075658
Clave InChI XWCQSILTDPAWDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo styrene chlorohydrin, 1-phenyl-2-chloroethanol, +/--2-chloro-1-phenylethanol, 2-chloro-1-phenyl-ethanol, benzenemethanol, .alpha.-chloromethyl, benzenemethanol, a-chloromethyl, acmc-20apgz, benzyl alcohol, .alpha.-chloromethyl, acmc-20a5xf, 2-chloro-l-phenylethanol
PubChem CID 92898
Nombre IUPAC 2-cloro-1-feniletanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Chloro-1-phenylethanol
Punto de ebullición 110°C to 112°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 907322
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 97%