Learn More
2-Cloro-1-nitro-3,5-bis(trifluorometil)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498776 5 g 5 g
15488776 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64221.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 654-55-7 | C8H2ClF6NO2 | 293.549 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 654-55-7
Fórmula molecular C8H2ClF6NO2
Peso molecular (g/mol) 293.549
Número MDL MFCD04972677
Clave InChI OCRFDZOBCZLPRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloronitrobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloro-nitrobenzene, 2-chloro-3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, 2-chloro-3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, pubchem16471, 2,4-bis-trifluoromethyl-6-nitrochlorobenzene, 2-chloro-3,5-bis-trifluoromethyl-nitrobenzene, 3,5-bis-trifluoromethyl-2-chloro-nitrobenzene, 2-chloro-1-nitro-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 10803688
Nombre IUPAC 2-cloro-1-nitro-3,5-bis(trifluorometil)benceno
SMILES C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)Cl)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Cantidad 5 g
Beilstein 2888862
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido