Learn More
2-Cloro-1-morfolinoetan-1-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10722683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10722683 1 g 1 g
10202602 10 g 10 g
10326854 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10722683 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM10055DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1440-61-5
Fórmula molecular C6H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 163.601
Número MDL MFCD00721939
Clave InChI YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-chloroacetyl morpholine, morpholine, 4-chloroacetyl, 4-chloroacetyl morpholine, n-chloroacetyl morpholine, 2-chloro-1-morpholin-4-yl ethan-1-one, n-chloroacetylmorpholine, chloroacetic acid morpholide, 2-chloro-1-morpholinoethanone, 2-chloro-1-morpholin-4-yl-ethanone, chloroacetic acid, morpholide
PubChem CID 74040
Nombre IUPAC 2-cloro-1-morfolin-4-iletanona
SMILES C1COCCN1C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-morpholinoethan-1-one
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.6
Porcentaje de pureza 95%