Learn More
Yoduro de 2-cloro-1-metilpiridinio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485193 25 g 25 g
11495193 100 g 100 g
11405203 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485193 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12820.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14338-32-0 | C6H7ClIN | 255.48 g/mol
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide is a reagent in a wide variety of dehydrative coupling reactions. It is also used to form carboxylate esters from acids and alcohols, carboxamides from acids and amines, lactones from -hydroxy acids and carbodiimides from N,N-disubstituted thioureas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de 2-cloro-1-metilpiridinio es un reactivo en una amplia variedad de reacciones de acoplamiento deshidratantes. También se utiliza para formar ésteres de carboxilato a partir de ácidos y alcoholes, carboxamidas a partir de ácidos y aminas, lactonas a partir de ácidos -hidroxi y carbodiimidas a partir de tioureas N,N-disustituidas.
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Guardar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14338-32-0
Fórmula molecular C6H7ClIN
Peso molecular (g/mol) 255.48
Número MDL MFCD00011984
Clave InChI ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1l
PubChem CID 167069
Nombre IUPAC 2-cloro-1-metilpiridin-1io-;yoduro
SMILES [I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3572320
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Índice Merck 14,6301
Información de solubilidad Soluble in Methanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.49
Porcentaje de pureza 97%