Learn More
Yoduro de 2-cloro-1-metilpiridinio, 97%
Código de producto. 10129981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10129981 5 g Frasco de vidrio 5 g
10782611 25 g Frasco de vidrio 25 g
10605832 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10129981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189260050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14338-32-0 | C6H7ClIN | 255,48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14338-32-0
Fórmula molecular C6H7ClIN
Peso molecular (g/mol) 255.48
Número MDL MFCD00011984
Clave InChI ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1l
PubChem CID 167069
Nombre IUPAC 2-cloro-1-metilpiridin-1io-;yoduro
SMILES [I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 195°C to 200°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to 104% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Fieser 08,95; 12,116
Índice Merck 15, 6387
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.49
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino y/o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación