Learn More
2-Cloro-1-metilimidazol, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438357 250 mg 250 miligramos
15428357 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51867.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 253453-91-7 | C4H5ClN2 | 116.55 g/mol
2-Chloro-1-methylimidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloro-1-metilimidazol se utiliza en productos farmacéuticos, candidatos a fármacos, ligandos para catalizadores metálicos de transición y otros materiales funcionales moleculares.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 253453-91-7
Fórmula molecular C4H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 116.55
Número MDL MFCD02179531
Clave InChI VSCQFRRKWFQPOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773332
Nombre IUPAC 2-cloro-1-metilimidazol
SMILES CN1C=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-methylimidazole
Punto de fusión -10°C
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-chloro-1-methyl, pubchem7596, acmc-209gjb, 1-methyl-2-chloro-1h-imidazole, 2-chloro-n-methylimidazole, 1h-imidazole,2-chloro-1-methyl, 2-chloro-1n-methyl-imidazole, 2-chloro-1h-imidazole, n-me, 2-chloro-1h-imidazole, n-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.55
Porcentaje de pureza ≥97%