Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-cloro-1-metilimidazol-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15407875 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15407875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31692.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,23 g/l)
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1315281-29-8
Punto de fusión 131°C to 135°C
Fórmula molecular C10H16BClN2O2
Número MDL MFCD11100959
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-chloro-1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 2-chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole, 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole-5-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-1h-imidazol-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 2-chloro-1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.23g/L)
Clave InChI MOQXZCYTVMKINQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N2C)Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-1-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)imidazol
Peso molecular (g/mol) 242.51
PubChem CID 45588157
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.52
Porcentaje de pureza 95%