Learn More
2-Cloro-1-metilbencimidazol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15430319 5 g 5 g
15228838 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63559.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1849-02-1 | C8H7ClN2 | 166.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1849-02-1
Fórmula molecular C8H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 166.61
Número MDL MFCD00769821
Clave InChI UXZYKSFMGDWHGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-1-methyl-1h-benzo d imidazole, 2-chloro-1-methyl-1h-benzimidazole, 2-chloro-1-methyl-1h-benzoimidazole, 2-chloro-1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-benzo d imidazol-2-yl chloride, 2-chloro-1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, 1-methyl-2-chlorobenzimidazole, 2-chloro-1-methyl-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-chloro-1-methyl, acmc-209em7
PubChem CID 663080
Nombre IUPAC 2-cloro-1-metilbencimidazol
SMILES CN1C(Cl)=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-methylbenzimidazole
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.61
Forma física Sólido