Learn More
2-Cloro-1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 120889-05-6 |
| Fórmula molecular | C13 H10 Cl N3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10ClN3/c1-17-11-7-10(9-5-3-2-4-6-9)8-15-12(11)16-13(17)14/h2-8H,1H3 |
| SMILES | Cn1c(Cl)nc2ncc(cc12)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 243.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0563 |