Learn More
2-Cloro-1-yodo-4-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413947
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11413947 1 g 1 g
11423947 5 g 5 g
11339499 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11413947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19340.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41252-96-4 | C6H3ClINO2 | 283.449 g/mol
3-chloro-4-trifluoromethylanilinewas prepared in two steps by reaction of trifluoromethylcopper with 3-chloro-4-iodonitrobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-cloro-4-trifluorometilanilina se pararó en dos pasos por reacción de trifluorometilo de cobre con 3-cloro-4-yodonitrobenceno.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes fuertes y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41252-96-4
Fórmula molecular C6H3ClINO2
Peso molecular (g/mol) 283.449
Número MDL MFCD00024589
Clave InChI FQXFHRSYMORXKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-iodonitrobenzene, 3-chloro-4-iodo-nitrobenzene, 3-chloro-4-iodo-nitro-benzene, benzene, 2-chloro-1-iodo-4-nitro, 2-chlor-1-iod-4-nitrobenzol, acmc-20a36k, 3-chloro-4-iodonitro benzene, 1-iodo-2-chloro-4-nitrobenzene, 2-chloro-1-iodo-4-nitro-benzene, 1-chloro-2-iodo-5-nitrobenzene
PubChem CID 96640
Nombre IUPAC 2-Cloro-1-yodo-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene
Punto de fusión 97°C to 101°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2502411
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.45
Porcentaje de pureza 98%