Learn More
2-Cloro-1-fluoro-4-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419403 25 g 25 g
11429403 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419403 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11808.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 156150-67-3 | C6H3ClFI | 256.443 g/mol
It employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se empleó como intermedio para la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz; almacenar en la oscuridad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156150-67-3
Fórmula molecular C6H3ClFI
Peso molecular (g/mol) 256.443
Número MDL MFCD00042210
Clave InChI OMASDGWBVAVFQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-2-fluoro-5-iodobenzene, 2-chloro4-iodofluorobenzene, 3-chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 1-fluoro-2-chloro-4-iodobenzene, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-iodo, benzene,2-chloro-1-fluoro-4-iodo, 2-chloro-1-fluoro-4-iodo-benzene, pubchem3433, acmc-20an6s
PubChem CID 2724605
Nombre IUPAC 2-cloro-1-fluoro-4-yodobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene
Densidad 2.02
Punto de ebullición 94°C to 95°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.605
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.45
Porcentaje de pureza 98%