Learn More
2-Cloro-1,5-hexadieno (> 90%), CTR
Product Code. 30364038
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30364038 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30364038 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC36401025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,5-hexadiene
CAS 101933-88-4
Fórmula molecular C6H9Cl
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-Chlorohexa-1,5-Diene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9Cl/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1-2,4-5H2
SMILES ClC(CCC=C)=C
Nombre IUPAC 2-Cloro-1,5-hexadieno (ACI)
Peso molecular (g/mol) 116.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.04