Learn More
2-Cloro-1,5-hexadieno (> 90%), CTR
Código de producto. 30368323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368323 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30368323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364010100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,5-hexadiene
CAS 101933-88-4
Fórmula molecular C6H9Cl
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Chlorohexa-1,5-Diene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9Cl/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1-2,4-5H2
SMILES ClC(CCC=C)=C
Nombre IUPAC 2-Cloro-1,5-hexadieno (ACI)
Peso molecular (g/mol) 116.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.04