Learn More
Sulfato de 2-cloro-1,4-fenilendiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1,4-phenylenediamine Sulfate |
| CAS | 61702-44-1 |
| Fórmula molecular | C6H9ClN2O4S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-1,4-diaminobenzene monosulfate, 2-Chlorobenzene-1,4-diamine, sulfuric acid, 2-Chloro-1,4-phenylenediamine sulfate, 2-Chloro-1,4-phenylenediamine Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7ClN2.H2O4S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9;1-5(2,3)4/h1-3H,8-9H2;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | Nc1ccc(N)c(Cl)c1.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-clorobenceno-1,4-diamina;ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 229.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.9972 |