Learn More
2-cloro-1,4-naftoquinona, TRC
Código de producto. 30353303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353303 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30353303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC373650500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,4-naphthoquinone
CAS 1010-60-2
Fórmula molecular C10 H5 Cl O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,4-Naphthalenedione, 2-chloro-, 1,4-Naphthoquinone, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-1,4-naphthalenedione, 2-Chloro-1,4-naphthoquinone, 2-Chloronaphthoquinone, NSC 400597, 2-Chloronaphthalene-1,4-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C10H5ClO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H
SMILES ClC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 2-cloronaftaleno-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 192.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.9978