Learn More
2-Cloro-1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propan-1-ona, TRC
Código de producto. 30351855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30351855 100 mg
1 options
Código de producto. 30351855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC368480100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one
CAS 68505-86-2
Fórmula molecular C10H11ClO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Chloro-4'-hydroxy-3'-methoxypropiophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6(11)10(13)7-3-4-8(12)9(5-7)14-2/h3-6,12H,1-2H3
SMILES O=C(C1=CC=C(O)C(OC)=C1)C(Cl)C
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 214.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.04
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.