Learn More
2-Cloro-1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propan-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one |
| CAS | 68505-86-2 |
| Fórmula molecular | C10H11ClO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-4'-hydroxy-3'-methoxypropiophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6(11)10(13)7-3-4-8(12)9(5-7)14-2/h3-6,12H,1-2H3 |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(O)C(OC)=C1)C(Cl)C |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 214.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.04 |