Learn More
2-Cloro-1,4-dimetoxibenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415507 250 g 250 g
11405507 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23497.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2100-42-7 | C8H9ClO2 | 172.608 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2100-42-7
Fórmula molecular C8H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 172.608
Número MDL MFCD00008356
Clave InChI QMXZSRVFIWACJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxychlorobenzene, benzene, 2-chloro-1,4-dimethoxy, chlorohydroquinone dimethyl ether, chloro-1,4-dimethoxybenzene, 1,4-dimethoxy-2-chlorobenzene, o-chloro-p-dimethoxybenzene, monochloro-1,4-dimethoxybenzene, 6-chloro-1,4-dimethoxy benzene, acmc-209fgn
PubChem CID 246724
Nombre IUPAC 2-Cloro-1,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene
Densidad 1.21
Cantidad 250 g
Índice de refracción 1.547
Punto de ebullición 231°C to 234°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.61
Porcentaje de pureza 99%