Learn More
2-cloro-1-(4-clorofenil)etanona, TRC
Código de producto. 30355168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30355168 100 mg
1 options
Código de producto. 30355168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC368618100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone
CAS 937-20-2
Fórmula molecular C8H6OCl2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(4-clorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 189.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.9796