Learn More
2-Cloro-1,4-benzoquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10653892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10653892 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10514141 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10653892 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 331220050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 695-99-8 | C6H3ClO2 | 142.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 695-99-8
Fórmula molecular C6H3ClO2
Peso molecular (g/mol) 142.54
Número MDL MFCD00075260
Clave InChI WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-1,4-benzoquinone, chloroquinone, monochloroquinone, 2-chloroquinone, chloro-p-benzoquinone, 2-chloro-p-benzoquinone, monochloro-p-benzoquinone, chloro-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, 2-chloro, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro
PubChem CID 69671
Nombre IUPAC 2-clorociclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES ClC1=CC(=O)C=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1, 4-benzoquinone
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52.0°C to 57.0°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.54
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Crystals