Learn More
2-Cloro-1,3-tiazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10215794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10215794 250 mg 250 miligramos
10777293 1 g 1 g
10739205 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10215794 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07794CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3034-52-4
Fórmula molecular C3H2ClNS
Peso molecular (g/mol) 119.566
Número MDL MFCD00210701
Clave InChI KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
PubChem CID 76429
ChEBI CHEBI:39187
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3-tiazol
SMILES C1=CSC(=N1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1, 3-thiazole
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.3780g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.57
Porcentaje de pureza 97%